Szeretne újra bejelentkezni?
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B20755.06EA 149000 HUF InStock
B20755.06 B20755.03
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₈H₈N₂S
MW: 164,23
Melting Pt: 83…85 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00174277
CAS Number: 1887-60-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség