Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-4-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H51147.03EA 20100 HUF InStock
H51147.03 H51147.06
Potassium-4-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(furfurylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₂H₁₀BF₃KNO₂
MW: 307,12
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD11977716
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség