Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-4-(1-methyl-4-piperazinyl)phenyltrifluoroborate ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H51884.06EA 148000 HUF InStock
H51884.06 H51884.03
Potassium-4-(1-methyl-4-piperazinyl)phenyltrifluoroborate ≥95%
Potassium-4-(1-methyl-4-piperazinyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₁H₁₅BF₃KN₂
MW: 282,16
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD16294522
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség