Szeretne újra bejelentkezni?
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B23130.18EA 19000 HUF InStock
B23130.18 B23130.30 B23130.09
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥98%
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Formula: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,67
Melting Pt: 114…117 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00014573
CAS Number: 719-64-2
EINECS: 211-950-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség