Szeretne újra bejelentkezni?
Cirkónium (IV) oxid (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilised, por -325 Mesh
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Stabilization: Stabilised with Y₂O₃ 8%
45562.22EA 104000 HUF InStock
45562.22 45562.36
Cirkónium (IV) oxid (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilised, por -325 Mesh
Cirkónium (IV) oxid
Formula: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Boiling Pt: ∼5000 °C
Melting Pt: ∼2700 °C
Density: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
UN: 0000
Merck Index: 14,10180
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség