Szeretne újra bejelentkezni?
Cirkónium (IV) oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletták
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Stabilization: Stabilised with Ti (10% TiO₂)
45126.22EA 57700 HUF InStock
45126.22 45126.06 45126.14
Cirkónium (IV) oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletták
Cirkónium (IV) oxid
Formula: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Boiling Pt: 4300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼2500 °C
Density: 5,4
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
UN: 0000
Merck Index: 14,10180
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség