Szeretne újra bejelentkezni?
Cirkónium (IV) oxid ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, por -325 Mesh (max. 4% Hf)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Stabilization: Stabilised with Y₂O₃ 10-15%
36272.22EA 37100 HUF InStock
36272.22 36272.36
Cirkónium (IV) oxid ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilised, por -325 Mesh (max. 4% Hf)
Cirkónium (IV) oxid
Formula: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Boiling Pt: ∼5000 °C
Melting Pt: ∼2700 °C
Density: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
UN: 0000
Merck Index: 14,10180
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség