Szeretne újra bejelentkezni?
Fmoc-L-phenylalanine
Gyártó: Molekula
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
MOLEM37869179EA 45000 HUF InStock
MOLEM37869179
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037128
CAS Number: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség