Szeretne újra bejelentkezni?
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
B21689.06EA 26600 HUF InStock
B21689.06 B21689.03 B21689.14
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fmoc-D-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Melting Pt: 181…185 °C
MDL Number: MFCD00062955
CAS Number: 86123-10-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség