Szeretne újra bejelentkezni?
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO297060010EA 17000 HUF InStock
ACRO297060010 ACRO297060100
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula: C₆H₇NO
Boiling Pt: 102°C - 106°C (0,2hPa)
Melting Pt: 55°C - 59°C
Flash Pt: >110°C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00213364
CAS Number: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55°C to 59°C
GC ≥97.5 %
UV (1 % in CH2Cl2) 1 cm cell
UV at 400 nm A: ≤2
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség