Szeretne újra bejelentkezni?
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in aqueous solution
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A16922.AEEA 12500 HUF InStock
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in aqueous solution
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formula: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15
Density: 1,238
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01941547
CAS Number: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség