Szeretne újra bejelentkezni?
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in aqueous solution
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO257740050EA 201000 HUF InStock
ACRO257740050 ACRO257740025 ACRO257740010
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in aqueous solution
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formula: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01941547
CAS Number: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség