Szeretne újra bejelentkezni?
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
14634.09EA 49500 HUF InStock
14634.09 14634.03 14634.PG 14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Melting Pt: 10,7 °C
Density: 6,359
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00144388
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség