Szeretne újra bejelentkezni?
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B23435.14EA 13100 HUF InStock
B23435.14 B23435.22
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20
Boiling Pt: 142…146 °C
Density: 0,830
Flash Pt: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005996
CAS Number: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
ADR: 3,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség