Szeretne újra bejelentkezni?
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥96%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO181231000EA 49700 HUF InStock
ACRO181231000 ACRO181230250
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥96%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20
Density: 0,85 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005996
CAS Number: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4434 to 1.4464 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥95 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség