Szeretne újra bejelentkezni?
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans- mixture ≥90%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO332650010EA 196000 HUF InStock
ACRO332650010 ACRO332650500 ACRO332650050 ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans- mixture ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21
Boiling Pt: 96°C (0,5mmHg)
Density: 1,12
Flash Pt: 110°C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00005123
CAS Number: 121-39-1
EINECS: 204-467-3
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség