Szeretne újra bejelentkezni?
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
B23654.0BEA 76100 HUF InStock
B23654.0B B23654.30 B23654.18
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24
Boiling Pt: 272…275 °C
Density: 1,044
Flash Pt: 134 °C (273 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00022338
CAS Number: 77-83-8
EINECS: 201-061-8
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség