Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
18869.09EA 76500 HUF InStock
18869.09 18869.04
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Formula: C₃₆H₃₀I₂NiP₂
MW: 837,08 g/mol
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00015866
CAS Number: 82308-17-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség