Szeretne újra bejelentkezni?
Reinecke's salt monohydrate ≥93.0% ACS
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
87777.22EA 76500 HUF InStock
87777.22 87777.14
Reinecke's salt monohydrate ≥93.0% ACS
Reinecke's salt monohydrate
Used to precipitate primary and secondary amines as their ammonium salts
Formula: C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O
MW: 354,44 (336,42 anhy)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00066638
CAS Number: 13573-17-6
EINECS: 237-003-3
ADR: 9,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség