Szeretne újra bejelentkezni?
Reinecke's salt monohydrate ACS
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO423330250EA 19700 HUF InStock
ACRO423330250 ACRO423335000 ACRO423331000
Reinecke's salt monohydrate ACS
Reinecke's salt monohydrate
Formula: C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O
MW: 354,44 (336,42 anhy)
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00066638
CAS Number: 13573-17-6
EINECS: 237-003-3
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥93.0 %
Sensitivity passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség