Szeretne újra bejelentkezni?
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Gyártó: Honeywell Chemicals
Figyelem
183687-25GEA 21800 HUF InStock
183687-25G 183687-100G
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Reinecke's salt
Formula: C₄H₁₀CrN₇S₄
Melting Pt: 268 - 272 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00151654
CAS Number: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Assay min. 93.0 %
Insoluble in HCl max. 0.05 %
Test of sensitivity complying
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség