Nyomtat…
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Gyártó: Avantor
1388.0025EA 112000 HUF InStock
1388.0025
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Reinecke's salt
Kémiai képlet: C₄H₁₀CrN₇S₄
MDL szám: MFCD00151654
CAS szám: 13573-16-5
EINECS-szám: 237-003-3
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Meets ACS Specifications
Assay min. 93.0 %
Insoluble in Dilute HCl max. 0.05 %
Sensitivity passes test