Nyomtat…
Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
44481.14EA 41900 HUF InStock
44481.14 44481.22
Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) iodide
Kémiai képlet: H₁₈I₂N₆Ni
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00058808
CAS szám: 13859-68-2