Szeretne újra bejelentkezni?
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
10511.03EA 56900 HUF InStock
10511.03 10511.01 10511.06
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Hexaammineruthenium trichloride
Formula: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
MDL Number: MFCD00011478
CAS Number: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség