Szeretne újra bejelentkezni?
Hexaammineruthenium trichloride ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO363342500EA 18400 HUF InStock
ACRO363342500 ACRO363340010 ACRO363340050
Hexaammineruthenium trichloride ≥98%
Hexaammineruthenium trichloride
Formula: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00011478
CAS Number: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Yellow Crystalline powder
Elemental Analysis ≥97.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség