Szeretne újra bejelentkezni?
Hexaammineruthenium(II) chloride ≥99.9%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B23886.03EA 47900 HUF InStock
B23886.03 B23886.01
Hexaammineruthenium(II) chloride ≥99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Formula: H₁₈Cl₂N₆Ru
MW: 274,16
Melting Pt: >300 °C
MDL Number: MFCD00011477
CAS Number: 15305-72-3
EINECS: 239-342-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség