Szeretne újra bejelentkezni?
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
44482.14EA 36600 HUF InStock
44482.14 44482.22
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Formula: H₁₈Br₂N₆Ni
MW: 320,68
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04039935
CAS Number: 13601-55-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség