Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H27784.03EA 42600 HUF InStock
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Formula: C₁₈H₂₆Ni
MW: 301,092 g/mol
Melting Pt: 107…112 °C
MDL Number: MFCD01862460
CAS Number: 79019-60-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség