Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
H27027.06EA 153000 HUF InStock
H27027.06 H27027.03
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II)
Formula: C₁₈H₂₆Mn
MW: 297,34 g/mol
Melting Pt: 98…112 °C
MDL Number: MFCD01862454
CAS Number: 101932-75-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség