Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H27396.03EA 38300 HUF InStock
H27396.03 H27396.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II)
Formula: C₁₈H₂₆Cr
MW: 294,40 g/mol
Melting Pt: 106…111 °C
MDL Number: MFCD01862451
CAS Number: 82066-37-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség