Szeretne újra bejelentkezni?
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
19275.02EA 4950 HUF InStock
19275.02 19275.09 19275.04
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Formula: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf
MW: 790,81 g/mol
Melting Pt: 128…129 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00078027
CAS Number: 17475-68-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség