Szeretne újra bejelentkezni?
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
42463.06EA 37200 HUF InStock
42463.06 42463.14 42463.03
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Hafnium(IV) acetylacetonate
Formula: C₂₀H₂₈O₈Hf
MW: 574,922 g/mol
Melting Pt: 193 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00044997
CAS Number: 17475-67-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség