Szeretne újra bejelentkezni?
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
14505.03EA 14200 HUF InStock
14505.03 14505.06
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Boiling Pt: 220 °C (boml.)
Melting Pt: ∼ 100 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00151019
CAS Number: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség