Nyomtat…
Lead(II) acetylacetonate
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
89858.18EA 211000 HUF InStock
89858.18 89858.09
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
Kémiai képlet: C₁₀H₁₄O₄Pb
Moláris tömeg: 405,41 g/mol
Olvadáspont: 141…144 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00013499
CAS szám: 15282-88-9
EINECS-szám: 239-323-9
UN-szám: 3467
ADR: 6.1,III