Szeretne újra bejelentkezni?
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
78113.06EA 51200 HUF InStock
78113.06 78113.03
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Thallium(I) acetylacetonate
Formula: C₅H₇O₂Tl
MW: 303,491 g/mol
Melting Pt: 134 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00013506
CAS Number: 25955-51-5
EINECS: 238-081-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség