Szeretne újra bejelentkezni?
Barium hexafluoroacetylacetonate
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
14503.06EA 43800 HUF InStock
14503.06 14503.03
Barium hexafluoroacetylacetonate
Barium hexafluoroacetylacetonate
Formula: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
MW: 551,44 g/mol
Melting Pt: 220 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00075633
CAS Number: 118131-57-0
EINECS: 000-000-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség