Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
44006.04EA 183000 HUF InStock
44006.04 44006.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Ru
MW: 650,872 g/mol
Boiling Pt: 250 °C (boml.)
Melting Pt: 200…203 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00269841
CAS Number: 38625-54-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség