Nyomtat…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
41862.03EA 31000 HUF InStock
41862.03 41862.06 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Kémiai képlet: C₃₃H₅₇FeO₆
Moláris tömeg: 605,65 g/mol
Forráspont: 300 °C (boml.)
Olvadáspont: 148 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00067465
CAS szám: 14876-47-2
EINECS-szám: 000-000-0