Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
43993.02EA 17200 HUF InStock
43993.02 43993.04 43993.09
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Vapor deposition
Formula: C₃₃H₅₇CoO₆
MW: 608,735 g/mol
Boiling Pt: 120 °C (0,5 mmHg) (szubl.)
Melting Pt: 254…256 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00233617
CAS Number: 14877-41-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség