Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
40470.06EA 106000 HUF InStock
40470.06 40470.14 40470.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II)
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Formula: C₂₂H₃₈NiO₄
MW: 425,23 g/mol
Boiling Pt: 90…110 °C (0,1 mmHg) (szubl.)
Melting Pt: 223…225 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00192348
CAS Number: 14481-08-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség