Nyomtat…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
41359.09EA 345000 HUF InStock
41359.09 41359.04 41359.02
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Precursor for CVD process
Kémiai képlet: C₂₂H₃₈CoO₄
Moláris tömeg: 425,46
Olvadáspont: 143 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00233616
CAS szám: 13986-53-3
EINECS-szám: 000-000-0