Szeretne újra bejelentkezni?
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Gyártó: Alfa Aesar
39459.06EA 129000 HUF InStock
39459.06 39459.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Formula: C₄₄H₇₆NbO₈
MW: 825,976 g/mol
Boiling Pt: 325 °C (boml.)
Melting Pt: 219…220 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00145379
CAS Number: 41706-15-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség