Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
40621.14EA 630000 HUF InStock
40621.14 40621.06 40621.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Ti
MW: 597,669 g/mol
Boiling Pt: 75 °C (0,1 mmHg) (szubl.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00145466
CAS Number: 181418-64-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség