Szeretne újra bejelentkezni?
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
42028.03EA 16600 HUF InStock
42028.03 42028.06 42028.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
MOCVD of zirconium
Formula: C₄₄H₇₆O₈Zr
MW: 824,29 g/mol
Boiling Pt: 180 °C (0,1 mmHg) (szubl.)
Melting Pt: 318…320 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00145380
CAS Number: 18865-74-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség