Szeretne újra bejelentkezni?
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
41909.14EA 485000 HUF InStock
41909.14 41909.03 41909.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Formula: C₄₄H₇₆HfO₈
MW: 910,5
Melting Pt: 315 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01863471
CAS Number: 63370-90-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség