Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Gyártó: Alfa Aesar
44003.03EA 18300 HUF InStock
44003.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
Melting Pt: 170…173 °C
MDL Number: MFCD00015713
CAS Number: 15632-39-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség