Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
42787.02EA 27200 HUF InStock
42787.02 42787.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III)
Intermediate for scandium oxide ceramics
Formula: C₃₃H₅₇O₆Sc
MW: 594,758 g/mol
Boiling Pt: 275 °C (boml.)
Melting Pt: 150…152 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00169875
CAS Number: 15492-49-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség