Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
41279.14EA 403000 HUF InStock
41279.14 41279.06 41279.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Formula: C₂₂H₃₈CuO₄
MW: 430,08 g/mol
Boiling Pt: 100 °C (0,1 mmHg) (szubl.)
Melting Pt: 198 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00058920
CAS Number: 14040-05-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség