Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
39581.06EA 106000 HUF InStock
39581.06 39581.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Yb
MW: 722,842 g/mol
Melting Pt: 167…169 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00000034
CAS Number: 15492-52-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség