Szeretne újra bejelentkezni?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
44842.03EA 33900 HUF InStock
44842.03 14500.03 44842.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Tb
MW: 708,727 g/mol
Melting Pt: 155…156 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064752
CAS Number: 15492-51-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség